missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LevGo™ Inoculation Picks
Isolate individual colonies with picks manufactured from White Birch wood. LevGo™ Inoculation Picks are naturally biodegradable and disposable, but are also autoclavable and suitable for food contact.
Brand: LevGo™ HS120014
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Available in three lengths and two needle sizes to suit a wide range of application needs.
- Naturally biodegradable, made from 100% U.S.A grown white birch wood
- Manufactured in an FDA-registered factory and comply with FDA standards for food contact
- Available in semi or needle point styles for delicate operations
- Autoclavable
- Disposable
Especificaciones
Wooden Pick | |
Large | |
500 Pk. | |
152.4 mm |
White Birch Wood | |
Needle point | |
6 in. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido