missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
A&D Weighing FX/FZ Precision Balances IP 65 Class II Approved Product Code.: 16661092

A&D Weighing FX/FZ Precision Balances IP 65 Class II Approved
GREENER_CHOICE

Product Code. 16661092
220 g, Each
Click to view available options
Capacity:
122 g
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16661092

Brand: A&D Weighing FZ200iWPEC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

A&D Weighing FZ/FX Series Precision Balances combine all of the essential weighing functions in a compact, light-weight package.

  • IP65 water / dust proof
  • Built-in internal calibration at the touch of a button
  • Shock absorber function
  • Auto power ON/OFF function
  • B5 size footprint for use in narrow spaces
  • VFD Display for easy to read weighing results
  • SCF – Statistical Calculation Function
  • Standard RS-232C
  • Fast compact SHS sensor, response time only 1 second
  • Quick USB interface – no driver installation required (optional)
  • LAN – Ethernet interface with WinCT-Plus software (optional)
  • Animal weighing pan (optional)
  • Large breeze break (optional)
  • Small breeze break included on 1 mg models
  • Built-in rechargeable NiMH battery pack (optional)
Greener Choice Claims
  • Environmental benefits include:
    • Source Reduction
    • Recyclable

Spezifikation

Certifications/Compliance GLP/GMP/GCP/ISO/IP65/OIML
Connection Type RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option)
Capacity 220 g
Display Type VFD
Readability 0.001 g
Material Stainless Steel
Model FZ-200i-WP-EC
Stabilization Time 1 second
Electrical Requirements 11 VA to the adaptor (12 V, 1 A)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.

Name des Produkts
A&D Weighing FX/FZ Precision Balances IP 65 Class II Approved >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt