missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ MICROMANTM E Capillary Pistons
GREENER_CHOICE

Code produit. 10463942 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Quantity:
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volume (Metric):
1 to 10 μL
10 to 100 μL
100 to 1000 μL
20 to 50 μL
3 to 25 μL
50 to 250 μL
Model:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Box
Rack, 10 x 96
Rack, 2 x 96
Conditionnement:
Pack of 182
Pack of 192
Pack of 200
Pack of 576
Pack of 960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10463942

Marque: Gilson™ F148112

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MICROMANTM E Capillary Pistons provide reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.

  • Recommended for reproducible, reliable results even with the most viscous or volatile liquids.
  • Made specifically for GilsonTM MICROMANTM E pipets.
  • Available in a wide range of volumes and designs, both in sterilized and standard versions, to suit your needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Volume (Metric) 3 to 25 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Model CP25
Length (English) 4.25 in.
Length (Metric) 86.2 mm
Format Box
Tip Style Positive Displacement
Packaging Box
Quantity 200 Pk.
Product Type Capillary Piston
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Gilson Microman
Material Polypropylene
Fit for Purpose Certified Quality
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis