missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Grade 913 Lens Cleaning Tissue

Used for cleaning of optical lenses.

Brand:  Fisherbrand™ 0913F00034

Product Code. 10737643

  • £40.70 / Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Explore more special offers
Add to basket

Description

Description

  • Very thin paper
  • Made with 100% Manilla fibers
  • Not fluffy
  • Weight: 12g/m2

Application

  • Cleaning of various optical lens
  • Cleaning of optical fibers filaments
Specifications

Specifications

Lens Cleaning Tissue
Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments
Manilla Fibers
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis