missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock

Product Code. 10332932
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Needle Gauge:
15 G
18 G
19 G
20 G
22 G
24 G
28 G
30 G
missing translation for 'unitSize'
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10332932

missing translation for 'mfr': Hamilton™ 90630

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Connect to a syringe or other component

  • Made of PTFE
  • One female luer fitting on the end
  • Tubing is 12 in. in length

Specifications

Type Tubing Assembly
Length (English) 12 in.
Material PTFE
Length (Metric) 30.48 cm
For Use With (Application) Connect to a syringe or other component
Needle Gauge 30 G
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis