missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Instruments Heat-On Inserts

Suitable for heating round bottom flasks

Marca:  Heidolph Instruments 505-80062-00

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10319943

  • £127.00 / Each
Estimated Shipment: 05-02-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • For optimal use it is recommended that you also purchase a Multi-Well holder and safety lifting handles
  • The maximum temperature for continuous use is 260°C
    • To measure this precisely with a temperature sensor, a small hole is provided on one side of the Heat-On Block
Especificaciones

Especificaciones

25 mL
Heat-On Insert
Fluoropolymer
For Multi Well Holder
100/230 V
Aluminium 6082 HE30
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Ofertas especiales

Ofertas especiales