missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HEPES (Fine White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Glass Bottle
Poly Bottle
Poly Pail
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
500g
5kg
Descripción
Commonly used buffering agent
HEPES is commonly used as a buffering agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbance | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Chemical Name or Material | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Color | White |
| pH | 5.0 to 6.5 |
| Physical Form | Powder or Solid |
| Quantity | 1 kg |
| DNase | DNase free |
| Purity Grade Notes | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Assay Percent Range | ≥99 % |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido