missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Logistik™ Howie-Style Unisex White Laboratory Coat with Knitted Cuffs

Product Code. 12801388
Click to view available options
Size:
2X-Large
3X-Large
Size (Metric) Chest:
127 to 132.08 cm
137.16 to 142.24 cm
Unit Size:
Each

Product Code. 12801388

Brand: Logistik™ 441YHV6WH132C

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Designed to conform to Howie report guidelines, side fastening with four layers of fabric at the front for extra protection against minor chemical splashes. Logistik™ Howie-Style Unisex White Laboratory Coats with Knitted Cuffs are a high quality option for protection in the lab.

  • High-quality Howie style laboratory coat with knitted cuffs
  • With two lower pockets and wrapover style
  • Stud fastened front
  • Polyester/cotton
  • Not CE marked

Spezifikation

Product Type General Purpose Lab Coat
Size 3X-Large
Gender Unisex
Material Cotton, Polyester
Color White
Cuff Style Knit
Disposable Reusable
Sterility Non-sterile
Style Howie
No. of Pockets 2
Collar Type Round
Size (Metric) Chest 137.16 to 142.24 cm
Includes With two lower pockets and wrap over style stud fastened front
Length (Metric) 132 cm
Construction Polyester, Cotton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt