missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®

Product Code. 17830483
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
50µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17830483

Brand: Gibco™ 100192UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Recombinant Protein

Recombinant Human KGF (FGF-7) is an 18.9 kDa protein consisting of 163 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Accession Number P21781
For Use With (Application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulation protein with no preservative
Gene ID (Entrez) 2252
Molecular Weight (g/mol) 18.9 kDa
Name Human FGF-7 (KGF)
Quantity 2 μg
Source E. coli
Regulatory Status RUO
Endotoxin Concentration <1 EU/ μg
Gene Alias Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Common Name KGF
Gene Symbol FGF7
Biological Activity Determined by a cell proliferation assay using 4 MBr-5 cells. The expected ED50 for this effect is 0.1-15 ng/ml
Conjugate Unconjugated
Recombinant Recombinant
Sequence CNDMTPEQMA TNVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNNYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEFYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHNGG EMFVALNQKG IPVRGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
Content And Storage -20°C
Expression System E. coli
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt