missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Fetal Clone III Serum

Product Code. 12852936
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Unit Size:
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12852936

Brand: Cytiva SH30109.03IH2540

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Specifications

Additional Assays Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG
Certifications/Compliance Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Description FetalClone III Serum (U.S.) Heat Inactivated
Country of Origin United States
Product Type FBS Replacement Serum
Quantity 500 mL
Sterility Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Processing Heat Inactivated
Tested For Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoxin Concentration ≤ 10 EU/mL
For Use With (Application) Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth
Heat Inactivated Yes
Hemoglobin Concentration ≤ 20 mg/dL
IgG levels Typically less than 2 μg/mL
Mycoplasma Detected No
USDA Safety Testing Included USDA Inspected
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Safety data sheet available on request.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-9.9 per cent of the mixture consists of component(s) of unknown acute toxicity.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contains 9.9% of components with unknown hazards to the aquatic environment.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt