missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva PuReTaq Ready-To-Go™ PCR Beads

Product Code. 10380395 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Format:
0.2mL Tube with hinged cap
0.2mL Tubes/plate
0.5mL Tube
No. of Reactions:
96
100
480
Volume:
200μL
500μL
Tamaño de la unidad:
100 reactions
480 reactions
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10380395

Marca: Cytiva 27955701

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pre-mixed, pre-dispensed reaction beads optimized for performing standard PCR amplifications. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR Beads are stable at ambient temperature.

  • puReTaq DNA polymerase and high-purity reagents provide robust performance with very low levels of contaminating DNA
  • Manufacturing process locks in performance for excellent reproducibility with less risk of pipetting errors and contamination
  • Long-term ambient-temperature stability simplifies shipping and removes any need for freezer storage
  • Verified for real-time PCR
  • Ready-To-Go means simply add template DNA and primers and cycle

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Content And Storage Room temperature stable beads containing ∼ 2.5 units of recombinant PuReTaq DNA Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizers, BSA and reaction Buffer, When a bead is reconstituted to a 25μL final volume, the concentration of each dNTP
Format 0.2mL Tubes/plate
Quantity 1 Kit
For Use With (Application) Standard PCR
No. of Reactions 96
Volume 200μL
Nombre del producto
  • PuReTaq
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Safety data sheet available on request.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-73.3 per cent of the mixture consists of component(s) of unknown acute toxicity.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contains 73.3% of components with unknown hazards to the aquatic environment.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado