missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Oligo(dT)12-18 Primer

Product Code. 11513127
Click to view available options
Quantity:
50 μL
Unit Size:
25µg
This item is not returnable. View return policy
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Product Code. 11513127

Brand: Invitrogen™ 18418012

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
 

Oligo(dT)12-18 Primer is suitable for use in first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase.

Oligo(dT)12-18 Primer is suitable for use in first-strand cDNA synthesis with reverse transcriptase. The primer hybridizes to the poly(A) tail of mRNA. It is phosphorylated on the 5' end to facilitate cloning of cDNA.

Performance and quality testing: Performance is evaluated in a first-strand cDNA synthesis reaction

Order Info

Shipping Conditions: Approved for shipment on Wet or Dry Ice

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Primer
Content And Storage • Oligo(dT)12-18 Primer in DEPC-treated water (25 μg at 50 μg/μL)

Store at –20°C.
Guaranteed stable for 6 months when properly stored.
5'Primer Modification Phosphate
Primer Sequence 5'd PO4 [(T)12-18] 3'
Purification Method Gel-purified, Desalted
Shipping Condition Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Concentration 50 μg/μL
Primer Oligo dT
Quantity 50 μL
For Use With (Application) First-strand cDNA Synthesis
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt