missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaolin, pure

Product Code. 10772441 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Packaging:
Plastic Bottle
Plastic drum
Unit Size:
10kg
1kg
2.5kg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10772441

Brand: Thermo Scientific Acros 211740010

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1332-58-7
Molecular Formula Al2H4O9Si2
Molecular Weight (g/mol) 258.16
MDL Number MFCD00062311
InChI Key NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC Name oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O

Spécification

Melting Point 1750.0°C
Color Beige
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Merck Index 14,5282
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Formula Weight 258.2
Grade Pure
Loss on Drying 1.5% max.
Loss on Ignition 10.8% to 11.8%
Packaging Plastic Bottle
Chemical Name or Material Kaolin
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis