missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences™ KECK™ Clip for Conical Joints, POM, KC

Product Code. 15814688 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Size:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Color:
Amber
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15814688

missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences™ 286336606

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

KECK™ conical ground clamps for a safe ground joint.

KECK™ POM (polyoxymethylene) conical ground joint clamps are easy, safe and quick to attach and are characterized by their dimensional stability and good spring properties. In contrast to conventional wire clamps, the glass surface is not damaged when it is attached. This increases safety in the laboratory. The sizes can be easily distinguished from each other by the different colours.

  • Excellent dimensional stability and good spring properties
  • No damage to the glass surface during attachment unlike conventional wire clamps
  • Easy, safe and quick to put on and take off
  • Colour coding per size
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantity 100
Material POM
For Use With (Equipment) Securing of Conical Ground Joints
For Use With (Application) Securing of conical ground joints
Size NS 29
Color Red
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis