missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinase buffer V (5X), Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15494499
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100mL
250mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15494499

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62045.AK

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For cellular and molecular biology applications

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Formulation: 100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Kinase buffer V (5X)
Physical Form Liquid
Quantity 250 mL
Formulation 100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt