missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11347118

Lanthanum(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11347118
100 g
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11347118

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015299.22

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Lanthanum(III) acetate sesquihydrate is used in specialty glass and in water treatment. It is used in the preparation of phenolate-bridged dilanthanum(III) complex, which is considered as a model for metalloproteins in applied chemistry. Further, it is used to prepare nanoparticulate porous lanthanum oxyfluoride (LaOF) films.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25721-92-0
Molecular Formula C12H24La2O15
Molecular Weight (g/mol) 686.12
MDL Number MFCD00013037
InChI Key RBPQRWPSWRTKEC-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dilanthanum(3+) hexaacetate trihydrate
SMILES O.O.O.[La+3].[La+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O

Spezifikation

Physical Form Lump/Powder
Quantity 100 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 343.05 (316.03 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Lanthanum(III) acetate sesquihydrate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Lanthanum(III) acetate sesquihydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt