missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emma Safety Footwear Le Mans S1P Shoe

Product Code. 17562486
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17562486

missing translation for 'mfr': Emma Safety Footwear MM70354746

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Like its name suggests, you could wear the Le Mans for 24 hr. as the shoes offer optimal ventilation, perspiration and moisture removal with the Hydro-Tec™ antibacterial lining material.

  • Metal Free
  • Dry, fresh feet for up to 24 hr.The name already suggests it: you can safely wear LeMans for 24 hours.
  • The shoe offers optimal ventilation and moisture is immediately removed by the Hydro-Tec™ antibacterial lining.
  • LeMans is ideal for indoor working environments and work in transport and logistics.
  • LeMans looks sporty, that's how the shoe feels; soles with energy return and a fit that hugs the feet perfectly.
  • Industries:
    • Logistics & Transport
    • Electronics
    • Light Industry
  • Safety shoe
    • S1P-Safety shoe for dry conditions

Specifica

Certifications/Compliance ISO 20345:2011
Closure Type Laces
Color Black, Gray, Orange
For Use With (Application) Logistics and Transport, Electronics, Manufacturing
Liner Material Hydro-Tec Antibacterial
Size 46
Fit Standard Width
Ankle Style Low-cut
Product Type Safety Shoe
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato