Learn More
Hamilton™ Long Life Instrument Syringes
Long life syringes were developed for extreme conditions that include harsh chemicals as well as abrasive particulate matter.
£178.00 - £413.00
Specifications
Quantity 1/Ea.
Connection Type Luer Lock
View More Specs
Products 8
Product Code Brand Volume (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Volume (Metric) Price Quantity & Availability  
11580232
View Documents
Hamilton™
8300-25
250 μL
£178.00
Each
10422385
View Documents
Hamilton™
8300-45
5 mL
£293.00
Each
10034194
View Documents
Hamilton™
8250-20
50 μL
£198.00
Each
10094234
View Documents
Hamilton™
8250-25
150 μL
£245.00
Each
10176164
missing translation for 'viewDocuments'
Hamilton™
8250-15
25 μL
£413.00
Each
10420465
missing translation for 'viewDocuments'
Hamilton™
8250-35
500 μL
£216.00
Each
10698025
missing translation for 'viewDocuments'
Hamilton™
8250-22
100 μL
£220.00
Each
10748965
missing translation for 'viewDocuments'
Hamilton™
8300-35
1 mL
£251.00
Each
Descripción
Descripción
  • Plunger tip made from UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene) which is harder than PTFE to better resist scratching
  • Plunger rod made from 316 stainless steel which offers exceptional chemical resistance
Especificaciones
Especificaciones
1/Ea.
Luer Lock
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hamilton™ Long Life Instrument Syringes
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado