missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ ME107

Product Code. 15180144
Click to view available options
Size:
7.5
10.5
Unit Size:
1 pair
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15180144

Brand: Ansell™ A008075

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Heavy duty chemical protection

  • High resistance to water based chemicals.
  • Good flexibility and elasticity preventing tears. 
  • Chlorinated to harden and cleanse the surface of the glove
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Back Material Rubber Latex
Certifications/Compliance EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Classification Category III
Cuff Material Natural rubber latex
Description Heavy duty chemical protection
Coating Material Natural Rubber Latex
Color Black
Disposable Reusable
Exterior Finish Smooth
Grade Industrial grade
Hand Specific
Latex Free Yes
Powdered Powder Free
Product Type Immersion Gloves
Size 7.5
Sterility Non-sterile
Style ME107
Thickness (Metric) 1.20 mm
Finger Style full fingers
For Use With (Application) Chemical and Liquid Protection
Glove Cuff Color Black
Liner Material Unflocked
Model ME107
Packaging Type 1 pair in a bag; 12 bags in a carton
Quantity 12 pair
Resistant To Chemical and Liquid Protection
Series ME series
Dimensions (L x W) 610 mm
Length (English) 610 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt