missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ AxioCams Microscopy Camera
Click to view available options
Description:
AxioCam 105 Color
AxioCam ERc 5s
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- CMOS microscope camera, 5 megapixels (2560 x 1920)
- Sensor size of 1/2.5 in. (diagonal 7.1 mm)
- Pixel size 2.2 x 2.2 μm
- Color camera
- Includes ZEN Lite starter software for image capture and making measurements
Specifica
Specifica
| Type | Microscopy Camera AxioCam |
| Description | AxioCam ERc 5s |
| Includes | AxioCam ERc 5s Rev.2, driver software 64-bit, connection USB 2.0 Y-cable (2 m), sensor: Micron MT9P031 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto