missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mineral oil

Product Code. 11318307
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 x 1 kg
Unit Size:
1kg
5kg
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

Product Code. 11318307

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 031911.D9

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

CAS: 8020-83-5

Mineral oil is used as an overlay covering microdrops of culture medium in petri dishes. It is an active ingredient in baby lotions, cold creams, ointments and cosmetics. It is also used in electrical and mechanical industries as thermal fluid in electrical components and non -conductive coolant. It finds application as a transformer oil, as an anti rust agent for blades and as an insulator in high voltage switchgear. Further, it is used to store reactive metals like lithium, sodium, etc and in X-ray crystallography to suspend crystals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 8020-83-5
MDL Number MFCD00131611

Spezifikation

Color Colorless
Flash Point >100°C (212°F)
Odor Mineral-oil-like
Quantity 5 x 1 kg
Solubility Information Miscible with ether. Slightly miscible with ethanol. Immiscible with water.
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Mineral oil

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt