missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Mini Tube System

Product Code. 13117664 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.65 mL
1.1 mL
12 Cap Strip
8 Cap Strip
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Packaging:
12 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
120 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
120 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
8 Strips/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
80 Strips/Bag; 5 Bags/Cs.
80 Strips/PK., 5 Packs/Cs.
96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
960 Tubes/Bag, 5 Bags/Cs.
Tamaño de la unidad:
Pack of 120
Pack of 400
Pack of 4800
Pack of 600
Pack of 80
Pack of 960
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13117664

Marca: Axygen™ MTS06CR

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Polypropylene tube system for compound library storage

Axygen™ Mini Tube Systems are available in 0.65 mL single mini tube or 1.1 mL single mini tube. They are also available in 8-cap or 12-cap strip format. Mini Tube System racks are compatible with Beckman Coulter, Tecan, and other automation workstations.

  • Rack features a one-way lid design and alpha-numeric grid
  • Molded-in condensation rings on the lid minimize cross contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Autoclavable Autoclavable
Capacity (Metric) 0.65 mL
Color Clear
Material Polypropylene
Format Rack
For Use With (Application) Ensures positive sample identification
For Use With (Equipment) Beckman, Tecan, Zymark
Includes Alpha numeric grid, one way lid
No. per Pack 960/Pk.
Packaging 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
Sterility Non-sterile
Bottom Shape Round
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado