missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler

Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler for viscous substances such as pastes, mud, creams, oils.

Brand:  Buerkle™ 5341-1060

 View more versions of this product

Artikelnummer. 10461151

  • £321.00 / Each
Estimated Shipment: 11-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Stainless steel AISI 316L (1.4404), seals PTFE
  • Sterilisable
  • Ideal for the pharmaceutical and cosmetics industry
  • The sample is drawn in using the pump rod and directly conveyed to the sampling container
  • Easy cleaning for flawless sampling
  • Depending on the viscosity, the removable suction tip can be fitted with suction drills of 2mm to 6mm
Spezifikation

Spezifikation

Mini Viscosampler
Autoclavable
30 mL
600 x 15 mm
Stainless Steel (V4A), PTFE
2 mm Suction tip
Ideal for The Pharmaceutical and Cosmetics Industry
600 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Produktzertifizierungen
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler > Volume: 30mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt