Learn More
Macherey-Nagel™ Mix VI Diamino/C18 ec Clean-up Mix
Brand: Macherey-Nagel™ 730974
Code : 50
Additional Details : Weight : 0.20000kg
Specifications
Chromabond QuEChERS Clean-up Mixes (EN 15662) | |
Diamino/C18 ec Clean-up Mix | |
15 mL | |
50 Pack |