missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Scientific Shaker Utility Trays

Product Code. 11678603
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Excella E5/E10, I-2500, I-2500KC
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2100, Excella E24/E24R, I-24/I-24R
Innova 2150 Shaker
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11678603

Brand: Eppendorf™ AG200

Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For use with New Brunswick Innova™, I-Series™ and Excella™ Shakers

  • For shaking vessels without fasteners
  • Trays have nonskid rubber mat

Capacities listed are the most vessels of each size that will fit in a balanced pattern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Utility Tray
Length (English) Platform 13 in.
Length (Metric) Platform 33 cm
Width (English) Platform 11 in.
Width (Metric) Platform 28 cm
For Use With (Equipment) Innova 2000, Excella E1/E2
Includes Non-skid Rubber surface
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt