missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Chiral-2

Brand:  Macherey-Nagel™ 720088.40

836.18 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


Artikelnummer. 10526311

  • £1000.00 / Each
Estimated Shipment: 06-05-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

4 mm
250 mm
100 Å
Nucleosil Chiral-2
For Optical Resolution of D,L-Supidimide, Optical Resolution of D,L-Warfarin
5 μm
L36
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Chiral-2 > Inner Diameter: 4mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt