missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Optifit Tips, Single Racks
GREENER_CHOICEBIOPHARMA

Ensure perfect fitting and leak-tight sealing on Sartorius pipettes. Sartorius Optifit Tips, Single Racks promote maximum pipetting accuracy and reproducibility. Tips are manufactured in an ISO 8 certified cleanroom environment and are available in sterile and non-sterile versions in a variety of volumes.

Brand:  Sartorius 791001

94.78 GBP valid until 2025-03-30
Use promo code "24134" to get your promotional price.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10162202

  • £152.00 / Pack of 960
In Stock
to see stock.
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
  • Easy, single-handed opening and closing of flip-top racks
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Racks, trays and tips are 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters

Certifications

CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

10 to 1000 μL
Blue
2.81 in.
CE, ISO 9001, ISO 13485
Rack
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Sterile
Autoclavable
7.15cm
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Blue
Polypropylene
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato