missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs

Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.

Marke:  Thermo Scientific™ D1-40C

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12454597

  • £51.55 / Each
Estimated Shipment: 24-03-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis Systems.

Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Standard; 40 teeth; 1.0mm thick
Owl
40
Owl™ D2 Wide Gel Electrophoresis System
Comb
1 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote