missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium, 5% on strontium carbonate powder, reduced

Product Code. 11319137
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11319137

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039819.09

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 5-3-7440
Molecular Formula Pd
Molecular Weight (g/mol) 106.42
MDL Number MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI Key KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC Name palladium
SMILES [Pd]

Specifica

Quantity 10 g
Chemical Name or Material Palladium, 5% on strontium carbonate powder, Reduced

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato