missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Köttermann Pharmacy Fume Hood without Media

Produktkod. 17382179
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Configuration Options:
No Ventilation Fan
Ventilation Fan
Plug Type:
GB Plug
Plug Type D (Old British Plug)
Schuko Plug
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17382179

Brand: Köttermann 45100018

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Pharmacy Fume Hood without Media is designed for the handling of hazardous substances in pharmacies and is ideally suited for working with dusty preparations or volatile chemicals.

  • For working safely with dust-forming preparations and volatile chemicals
  • Long-lasting steel construction with one-piece polyacrylic sash
  • Ergonomic features to improve workflow
  • Low, compact design for small laboratories

Specifikationer

Configuration Options Ventilation Fan
Dimensions (L x W x H) 640 x 900 x 1350 mm
Plug Type Schuko Plug
Voltage 230 V
Weight (Metric) 115 kg
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.