missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Polystyrene Tweezers
Click to view available options
Length (Metric):
120 mm
125 mm
Style:
Bulk packed
Individually wrapped
Unit Size:
Pack of 100
Beschreibung
- Transparent polystyrene (PS) general-purpose tweezers
Spezifikation
Spezifikation
| Tip Style | Straight, Round |
| Material | Polystyrene |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Product Type | Tweezers |
| Quantity (No. per Case) | 100/Pack |
| Type | Tweezers |
| Style | Bulk packed |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur