missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrate and Nitrite Test Strip Kits

Código de producto. 10384071 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Color Indicator:
White to Red/Violet
Tamaño de la unidad:
Pack of 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10384071

Marca: Macherey-Nagel™ 91313

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Allows for the quick and easy determination of nitrate and nitrite in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrate and Nitrite Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.

Allows for the quick and easy determination of nitrate and nitrite in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrate and Nitrite Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.

  • Rapid: provides reliable results within one minute
  • Easy dip-and-read procedure
  • Excellent for use in the food and farming industries
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C

Especificaciones

Color Indicator White to Red/Violet
Format Strip
For Use With (Application) Determination of Nitrate and Nitrite
Graduations 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500mg/L NO3- (Nitrate), 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80mg/L NO2- (Nitrite)
Quantity 100 Pack
Storage Requirements 30°C
Test Time 1 min.
Type Semi-qualitative Test Strip
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado