missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Wide Neck Reaction Flask

Manufactured from borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Wide Neck Reaction Flask's wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues.

Brand:  Quickfit FR20LF

378.37 GBP valid until 2025-01-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 11911289

  • £694.00 / Each
Estimated Shipment: 26-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Manufactured from borosilicate glass

  • With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
  • For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
  • Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

20 L
For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
Wide
Borosilicate Glass
380 mm
Round
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt