missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scilabub™ Red Heat Resistant Glove

Product Code. 12372229
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Unit Size:
1 pair
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12372229

Brand: Scilabub™ GLO/NS

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.

  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X

Spécification

Certifications/Compliance EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Classification Nomex III
Color Red
Latex Free Yes
Material Nomex
Powdered Powder Free
Product Type Gloves
Size Small
Quantity 1 Each
Resistant To Heat
Length (Metric) 300 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis