missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agglutinating Sera, Salmonella O

Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test using Agglutinating Sera, Salmonella O.

Brand:  Thermo Scientific™ R30957201

116.30 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11954092

  • £122.00 / 2mL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.

  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Positive
Salmonella O Antigen
Group C2
2 mL
Salmonella O Factor 8 (group C2)
Agglutinating Sera
2 mL/Vial
Salmonella O
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Instructions

Certificados

Certificates

A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.

5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number6196407 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/02/2025 Catalog NumberR30957201
Lot Number6134582 Certificate TypeCertificate of Analysis Date13/09/2024 Catalog NumberR30957201
Lot Number3775690 Certificate TypeCertificate of Analysis Date23/03/2024 Catalog NumberR30957201
Lot Number3605838 Certificate TypeCertificate of Analysis Date15/03/2023 Catalog NumberR30957201
Lot Number3493585 Certificate TypeCertificate of Analysis Date02/08/2022 Catalog NumberR30957201
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific™ Agglutinating Sera, Salmonella O > Identifies Salmonella O Factor 8 (Group C2)

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado