missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Brand: Fisherbrand™ 12 02 0143
305.90 GBP valid until 2024-12-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
Descripción
- 12mm Septa
Especificaciones
Septa | |
12 mm | |
1000 |
Cream, Red | |
PTFE, Silicone | |
1.5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido