missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ SICCO™ Antistatic Gloves

Product Code. 17157744
Click to view available options
:
Antistatic Gloves; Material: EPDM; Description: Electroconductive; Length (Metric): 800 mm; Size: 9.75
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17157744

Brand: Bohlender™ V197409

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Antistatic Gloves made of EPDM, suitable for use with transfer chambers.

  • Wearable on both sides
  • Suitable for openings of diameter 190 mm
  • Resistant to tear, perforation and abrasion
  • High flexibility
  • Low voltage value
  • Electroconductive

Especificaciones

Description Electroconductive
Material EPDM
Size 9.75
Length (English) 31.4 in.
Length (Metric) 800 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado