missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Solvex™ Disposable Green Nitrile Chemical Resistant Gloves

Product Code. 12475130 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
7
8
9
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12475130

missing translation for 'mfr': Ansell Edmont™ 37675_7

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Solvent resistant, comfortable and protected by fungicidal and bacteriostatic agent. Ansell™ Solvex™ Disposable Green Nitrile Chemical Resistant Gloves are suitable for use in chemical processing and food production.

  • Gauntlet style
  • Disposable
  • Latex free
  • Flocked lining
  • Resistant to chemicals and liquid protection
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORY III
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Compliance CE, EN374-3:2003, CATEGORY III
Classification PPE Category III
Coating Material Nitrile
Color Green
Disposable Single-use
Exterior Finish Sandpatch
Latex Free Yes
Material Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 7
Style Gauntlet Cuff
Thickness (Metric) 0.38 mm
For Use With (Application) For chemical processing and preparation, refining - oil & petrol, Metal fabrication, agrochemicals, printing industry
Glove Cuff Style Gauntlet
Liner Material Flocked
Lining Flock Lined
Quantity 12/Pk.
Resistant To Chemicals and liquid protection
Series EDM.37-675
Length (Metric) 330 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis