missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range

Product Code. p-7250829
Click to view available options
Specific Gravity Range:
1.000 to 1.250
1.200 to 1.450
1.400 to 1.650
1.600 to 1.850
1.800 to 2.050
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17876533

missing translation for 'mfr': VEE GEE 66042

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The Wide-Range Specific Gravity Hydrometer is ideal when you aren't sure of the approximate value of your liquid.

  • Subdivisions: 0.005
  • Approx. Length: 165 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F

Especificaciones

Type Specific Gravity Hydrometer
Increments 0.005
Length (Metric) 16.5 cm
Specific Gravity Range 1.200 to 1.450
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado