missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles Without Lid

Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.

Brand:  Haldenwanger™ L 79/2A

 View more versions of this product

Product Code. 12346487

  • £364.00 / Pack of 10
In Stock
to see stock.
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Especificaciones

Especificaciones

Porcelain
50 mL
35mm
Glazed
60mm
Squat Form Porcelain Crucibles
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles Without Lid > Capacity: 50mL

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado