missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler
Constructed of robust stainless steel, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
Marca: Sampling Systems™ 1210B-1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Made from high quality 316L stainless steel
- Cross section (Composite sample)
- Suitable for taking large volume samples
Especificaciones
Slot Sampler | |
4 Slots, Bottle adapter, One bottle | |
25 mm |
Stainless Steel (316L) | |
190 mL | |
600 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido