missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Micrometer Pore with ASTM E 11

Codice prodotto. 10300532 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Pore Size:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10300532

missing translation for 'mfr': RETSCH 60.132.000106

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantity 1 Each
Pore Size 106 μm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ASTM E 11
For Use With (Equipment) Shaker AS 200
Includes Certificate indicating Compliance
Height (Metric) 50mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 200 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato