missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes Greater than 10 mm with ISO 3310/1

Brand:  RETSCH 60.168.080000

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11984622

  • £658.00 / Each
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
100mm
450 mm
Stainless Steel
80 mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Sonderangebote

Sonderangebote