missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Straight End Dropping Pipettes

Product Code. 30130490
Click to view available options
:
Length of approx. 80mm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30130490

Brand: Karl Hecht™ 42620010

Only null left
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For accurate and precisely calibrated dropping in the laboratory.

  • Manufactured from clear glass
  • Solid finish
  • Without rubber teat
  • Length of approx. 80mm
  • Provided 50/pack

Spezifikation

Diameter (Metric) Outer Approx. 7-8 mm
Material Glass
For Use With (Application) Accurate dropping
Includes Straight end
Quantity 50/Pk.
Length (Metric) 80 mm
Type Dropping Pipette
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt