missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation SunFire C8 Column
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
2.5 μm
3.5 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
- The C8 ligand is preferred for some assays because it is less hydrophobic and therefore less retentive compared to SunFire C18.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 3 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3.5 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L7 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur