missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ Synthetic Cleanroom Paper

Product Code. p-7084448 Shop All Purus Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Size:
A2
A3
A4
A5
A6
Weight (Metric):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Quantity:
250 Sheets/Pk., 10 Packs/Cs.
250 Sheets/Pk., 20 Packs/Cs.
250 Sheets/Pk., 4 Packs/Cs.
250 Sheets/Pk., 40 Packs/Cs.
250 Sheets/Pk., 5 Packs/Cs.
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 1250
Pack of 250
Pack of 5
Pack of 5000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16440051

Brand: PURUS™ LCIW 2049C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cleanroom paper that excels in Tensile Strength. For writing, printing and photocopying in cleanroom environments, PURUS™ Cleanroom Paper provides excellent printability and heat toner adhesion and is recyclable.

  • Features high tensile strength and excellent heat resistance for enhanced copier and printing efficiency
  • Propriatary binding technology results in very low levels of particles, nonvolatile residue (NVR) and ion extractables
  • Unique precision cutting technology guarantees consistent sizing and cleanliness
  • Produced in ISO 4 (Class 10) cleanroom
  • Recyclable
  • Suitable for use in ISO 4 to 5 (Class 10 to Class 1000) cleanrooms

Especificaciones

Material Synthetic
Ruled No
Color White
Dimensions (L x W) 148 x 105 mm
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Application) For Class 10 to Class 1000 cleanrooms, writing, printing and photocopying in clean environments
Plain paper Yes
Product Type Cleanroom Paper
Quantity 250 Sheets/Pk., 40 Packs/Cs.
Size A6
Weight (Metric) 80 gsm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado