missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butanol, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2 L
20 L
Packaging:
Glass Bottle
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Unit Size:
1 L
2 L
20 L
500mL
Descrizione
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifica
Specifica
| Melting Point | 23°C to 26°C (literature) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Density | 0.775 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Boiling Point | 81°C to 83°C |
| Quantity | 2 L |
| Explosion Limit | 0.08 |
| Flash Point | 11°C |
| Ignition Point | 896°F |
| Packaging | Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto