missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ The Original 7021 Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 pair
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smooth leather white
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Color | White |
| Material | Leather |
| Size | 45 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Style | 7021 |
| Resistant To | Animal fats, oil and fuel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido