missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titanium aluminide, -325 mesh, 99.5% (metals basis)

Código de producto. 11399259
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 11399259

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088393.18

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

CAS: 12003-96-2 | AlTi3+3 | 170.583 g/mol

It finds use in several applications including automobiles and aircraft. Also used in air frames, investment casting, turbocharger rotors, and wire/fiber metal matrix composites

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 12003-96-2
Molecular Formula AlTi3+3
Molecular Weight (g/mol) 170.583
MDL Number MFCD00210656
InChI Key JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
PubChem CID 44153015
IUPAC Name aluminum;titanium
SMILES [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]

Especificaciones

Quantity 50 g
UN Number UN3089
Solubility Information Insoluble in water.
Percent Purity 99.5%
Odor Odorless
Sensitivity Air Sensitive
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Titanium aluminide

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado