missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles

Work safely with potentially dangerous chemicals. VITLAB™ VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles feature a permanent safety imprint, color-coded VENT-CAP and precise spray control to eliminate drips and leaks and ensure safe handling.

Brand:  VITLAB™ 1332959

 View more versions of this product

Product Code. 15762046

  • £56.35 / Pack of 6
Estimated Shipment: 09-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

VITsafe™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles – Wash bottles meet all safety requirements for working with potentially dangerous chemicals.
Spezifikation

Spezifikation

500 mL
LDPE, Polypropylene
6Pack
GL 25
180 mm
Xylene
Vented Screw Cap
Transparent
Individually wrapped in PE bag
Red
Narrow
Safety Wash Bottle
74 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VITLAB™ Narrow Mouth LDPE Safety Wash Bottles > Chemical Label: Xylene, Capacity: 500ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt